Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark pærepipetter, med batchcertifikat
Artikelnummer. 15834487 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
2.5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15834487 2.5 mL Pakke med 6
15804487 0.5 mL Pakke med 12
15814487 1 mL Pakke med 12
15824487 2 mL Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15834487 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 229704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.00 DKK
    325.95 DKK / Pakke med 6
    Spare 93.05 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets inkluderer DE-M mærkning i blå emalje. Samlet ordre leveret fra én batch (i det omfang det er muligt).
  • Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas
  • 1-Mærke med DE-M Mærkning i blå emalje
  • Klasse AS
  • DIN EN ISO 648 certificeret
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Ventetid: 5 sekunder
  • Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten.
  • Samlet ordre leveret fra én batch (i det omfang det er muligt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 648, ISO 1769
Klasse AS
Materiale AR-GLAS, Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Blå
Gradueringstype DE-M Mærkning
Tolerance ±0,010
Volumen (metrisk) 2.5 mL
Længde (metrisk) 330 mm
Type Pærepipet