Få mere at vide
Brand™ Blaubrand™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A USP Målekolbe med glasprop
Artikelnummer. 15252845 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
Lukkestørrelse:
10/16
14/23
Produkttype:
Målekolbe
Grænse for fejl:
±0,03 ml
±0,08 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15252845
Brand: Brand™ 37464
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Amber Borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A USP Målekolbe med glasprop beskytter lysfølsomme væsker mod forringelse. Glasprop er udskiftelig med polypropylenprop. USP individuelt certifikat tilgængeligt efter anmodning.
  • Fremstillet af Amber Borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
  • Inkluderer ravgul glasprop, der kan udskiftes med polypropylenprop.
  • Mørk ravfarvet kolbe beskytter lysfølsomme væsker mod forringelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042, USP individuelt certifikat efter anmodning
Lukningsmateriale Glas
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,03 ml
nr. pr. sag 2 stk
Produkttype Målekolbe
Tolerance ±0,03 ml
Klasse EN
Lukkestørrelse 10/16