Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas klasse A USP Målekolbe
Artikelnummer. 15527841 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15527841
Brand: BRAND™ 36945
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klasse A borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standards.BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas klasse A USP Målekolbe inkluderer polypropylenprop og USP batchcertifikat. DE-M-mærkning giver nem volumenkontrol.
  • Fremstillet af klasse A borosilikatglas.
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Polypropylenprop medfølger.
  • DE-M-mærkning giver nem volumenkontrol.
  • Kalibreret til at indeholde. (TC, ind)
  • USP batchcertifikat medfølger. USP individuelt certifikat tilgængeligt på anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042, USP batch certifikat, USP individuelt certifikat efter anmodning
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Materiale Borosilikatglas
nr. pr. pakke 2
Klasse EN
Lukkestørrelse 10/19