Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas klasse A USP Målekolbe
Artikelnummer. 11814180 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
11814180 5 mL 10/19 Pakke med 2
10113352 50 mL 12/21 Pakke med 2
15527841 20 mL 10/19 Pakke med 2
11824180 10 mL 10/19 Pakke med 2
10163542 25 mL 10/19 Pakke med 2
10778904 100 mL 14/23 Pakke med 2
10663543 200 mL 14/23 Pakke med 2
10081382 250 mL 14/23 Pakke med 2
10346522 500 mL 19/26 Pakke med 2
10356522 1000 mL 24/29 Hver
10521623 2000 mL 29/32 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11814180 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 36938
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klasse A borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standards.BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas klasse A USP Målekolbe inkluderer polypropylenprop og USP batchcertifikat. DE-M-mærkning giver nem volumenkontrol.
  • Fremstillet af klasse A borosilikatglas.
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Polypropylenprop medfølger.
  • DE-M-mærkning giver nem volumenkontrol.
  • Kalibreret til at indeholde. (TC, ind)
  • USP batchcertifikat medfølger. USP individuelt certifikat tilgængeligt på anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042, USP batch certifikat, USP individuelt certifikat efter anmodning
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,020 ml
nr. pr. sag 2 stk
Klasse EN
Lukkestørrelse 10/19