Beskrivelse
- Fremstillet af klasse A borosilikatglas.
- Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
- Polypropylenprop medfølger.
- DE-M-mærkning giver nem volumenkontrol.
- Kalibreret til at indeholde. (TC, ind)
- USP batchcertifikat medfølger. USP individuelt certifikat tilgængeligt på anmodning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Kalibreret til at indeholde |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042, USP batch certifikat, USP individuelt certifikat efter anmodning |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Grænse for fejl | ±0,50 ml |
| nr. pr. sag | 1 stk |
| Klasse | EN |
| Lukkestørrelse | 29/32 |