Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas klasse A USP Målekolbe
Artikelnummer. 10163542 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10163542 25 mL 10/19 Pakke med 2
11814180 5 mL 10/19 Pakke med 2
10113352 50 mL 12/21 Pakke med 2
15527841 20 mL 10/19 Pakke med 2
11824180 10 mL 10/19 Pakke med 2
10778904 100 mL 14/23 Pakke med 2
10663543 200 mL 14/23 Pakke med 2
10081382 250 mL 14/23 Pakke med 2
10346522 500 mL 19/26 Pakke med 2
10356522 1000 mL 24/29 Hver
10521623 2000 mL 29/32 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10163542 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 36947
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.86 DKK
    305.23 DKK / Pakke med 2
    Spare 23.63 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klasse A borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standards.BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas klasse A USP Målekolbe inkluderer polypropylenprop og USP batchcertifikat. DE-M-mærkning giver nem volumenkontrol.
  • Fremstillet af klasse A borosilikatglas.
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Polypropylenprop medfølger.
  • DE-M-mærkning giver nem volumenkontrol.
  • Kalibreret til at indeholde. (TC, ind)
  • USP batchcertifikat medfølger. USP individuelt certifikat tilgængeligt på anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042, USP batch certifikat, USP individuelt certifikat efter anmodning
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,03 ml
nr. pr. sag 2 stk
Klasse EN
Lukkestørrelse 10/19