Få mere at vide
Brand™ Silberbrand™ Borosilicate Glass Class B Volumetric Flask
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Grænse for fejl:
±0.06 mL
±0.09 mL
±0.15 mL
±0.25 mL
±0.4 mL
±0.6 mL
±0.9 mL
±1.8 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Manufactured from Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042
- Class B
- Calibrated to contain (TC, In.)
- Includes polypropylene stopper
- White enamel DE-M marking provides quick volume check
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Calibrated To Contain |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Farve | Clear |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Grænse for fejl | ±0.09 mL |
| nr. pr. sag | 2 Piece |
| Tolerance | ±0.09 mL |
| Klasse | B |
| Vis mere |