Beskrivelse
- Fremstillet af Boro 3.3 glas med polypropylen prop
- Mærker og inskriptioner i høj kontrast blå emalje
- Bred hals
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Gradueringer | Blå emalje |
| Uddannet | Ja |
| Lukketype | Prop |