Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A målekolbe med glasprop
Artikelnummer. 11804030 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Hals stil:
Brede
Smal
Grænse for fejl:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Hals stil Grænse for fejl Pakningsstørrelse
11804030 100 mL 14/23 Smal ±0,10 ml Pakke med 2
11884160 20 mL 10/19 Smal ±0,04 ml Pakke med 2
10504021 1000 mL 24/29 Smal ±0,4 ml Hver
11623209 5 mL 10/19 Brede ±0,04 ml Pakke med 2
11894020 25 mL 10/19 Smal ±0,04 ml Pakke med 2
11653209 50 mL 14/23 Brede ±0,10 ml Pakke med 2
11824170 50 mL 12/21 Smal ±0,06 ml Pakke med 2
11814030 200 mL 14/23 Smal ±0,15 ml Pakke med 2
11844180 250 mL 14/23 Smal ±0,15 ml Pakke med 2
11814170 500 mL 19/26 Smal ±0,25 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11804030 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 37449
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Fremstillet af Amber Borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A målekolbe med glasprop beskytter lysfølsomme væsker mod forringelse. Batchnummer og certifikat medfølger emballagen. DakkS kalibreringscertifikat fås efter anmodning.
  • Fremstillet af Amber Borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
  • Inkluderer ravgul glasprop, der kan udskiftes med polypropylenprop.
  • Mørk ravfarvet kolbe beskytter lysfølsomme væsker mod forringelse.
  • Batchnummer og certifikat vedlagt emballage.
  • DakkS kalibreringscertifikat fås efter anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042. DAkkS kalibreringscertifikat efter anmodning.
Lukningsmateriale Glas
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,10 ml
Hals stil Smal
nr. pr. sag 2 stk
Tolerance ±0,10 ml
Klasse EN
Lukkestørrelse 14/23