Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A målekolbe med glasprop
Shop alle Brand produkterBeskrivelse
- Fremstillet af Amber Borosilikatglas
- Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
- Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
- Inkluderer ravgul glasprop, der kan udskiftes med polypropylenprop.
- Mørk ravfarvet kolbe beskytter lysfølsomme væsker mod forringelse.
- Batchnummer og certifikat vedlagt emballage.
- DakkS kalibreringscertifikat fås efter anmodning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Kalibreret til at indeholde |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042. DAkkS kalibreringscertifikat efter anmodning. |
| Lukningsmateriale | Glas |
| Farve | Ravgul |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Grænse for fejl | ±0,04 ml |
| Hals stil | Brede |
| nr. pr. sag | 1 stk |
| Tolerance | ±0,04 ml |
| Vis mere |