Få mere at vide
Brand™ Blaubrand™ Trapezformet målekolbe med polypropylenprop
Artikelnummer. 11798138 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
7/16
Grænse for fejl:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Grænse for fejl Pakningsstørrelse
11798138 50 pmol RNA pr. reaktion 7/16 ±0,025 ml Pakke med 2
11864000 2 mL 7/16 ±0,025 ml Pakke med 2
10169850 5 mL 7/16 ±0,025 ml Pakke med 2
11874160 20 mL 10/19 ±0,04 ml Pakke med 2
11854170 25 mL 10/19 ±0,04 ml Pakke med 2
11878341 50 mL 12/21 ±0,06 ml Pakke med 2
11613199 10 mL 10/19 ±0,04 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11798138 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 36401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00 DKK
    225.26 DKK / Pakke med 2
    Spare 128.74 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Trapezformet volumetrisk kolbe med polypropylenprop forhindrer væltning og giver stabilitet med en flad overflade.
  • Fremstillet af borosilikatglas.
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
  • Indeholder batchnummer og batchcertifikat.
  • DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning.
  • Flad overflade forhindrer væltning og giver stabilitet.
  • Inkluderer polypropylenprop.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042, USP og DAkkS kalibreringscertifikater tilgængelige efter anmodning.
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,025 ml
nr. pr. sag 2 stk
Tolerance ±0,025 ml
Uddannet Ja
Klasse EN
Bund form Trapezformet
Lukkestørrelse 7/16