Få mere at vide
Brand™ Blaubrand™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A målekolbe
Artikelnummer. 11843192 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Hals stil:
Brede
Smal
Grænse for fejl:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Hals stil Grænse for fejl Pakningsstørrelse
11843192 10 mL 10/19 Brede ±0,04 ml Pakke med 2
11818371 5 mL 10/19 Brede ±0,04 ml Pakke med 2
11894160 20 mL 10/19 Smal ±0,04 ml Pakke med 2
11804170 25 mL 10/19 Smal ±0,04 ml Pakke med 2
11854020 50 mL 14/23 Brede ±0,10 ml Pakke med 2
11834170 50 mL 12/21 Smal ±0,06 ml Pakke med 2
11864020 100 mL 14/23 Smal ±0,10 ml Pakke med 2
11834180 200 mL 14/23 Smal ±0,15 ml Pakke med 2
11874020 250 mL 14/23 Smal ±0,15 ml Pakke med 2
11884020 500 mL 19/26 Smal ±0,25 ml Pakke med 2
10399800 1000 mL 24/29 Smal ±0,4 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11843192 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 37402
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Fremstillet af Amber Borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Rav borosilikatglas Klasse A målekolbe inkluderer en polypropylenprop, men kan udskiftes med ravfarvet glasprop. Den mørke kolbe beskytter mod forringelse af lysfølsomme væsker. Indeholder også batchnummer og certifikat. USP individuelle- og USP batchcertifikat er også tilgængelig efter anmodning.
  • Fremstillet af Amber Borosilikatglas.
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
  • Det mørke glas beskytter mod forringelse af lysfølsomme væsker.
  • Inkluderer polypropylenprop, men kan udskiftes med ravfarvet glasprop.
  • Batchnummer og certifikat medfølger. USP individuelle- og USP batchcertifikat er også tilgængelig efter anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042. DAkkS kalibreringscertifikat efter anmodning.
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,04 ml
Hals stil Brede
nr. pr. sag 2 stk
Tolerance ±0,04 ml
Klasse EN
Lukkestørrelse 10/19