Få mere at vide
Brand™ Blaubrand™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A målekolbe
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Hals stil:
Brede
Smal
Grænse for fejl:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Fremstillet af Amber Borosilikatglas.
- Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
- Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
- Det mørke glas beskytter mod forringelse af lysfølsomme væsker.
- Inkluderer polypropylenprop, men kan udskiftes med ravfarvet glasprop.
- Batchnummer og certifikat medfølger. USP individuelle- og USP batchcertifikat er også tilgængelig efter anmodning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Kalibreret til at indeholde |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042. DAkkS kalibrering og USP certifikater efter anmodning. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Ravgul |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Grænse for fejl | ±0,04 ml |
| Hals stil | Smal |
| nr. pr. sag | 2 stk |
| Tolerance | ±0,04 ml |
| Vis mere |