Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas Klasse A målekolbe med polypropylenprop
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Borosilikatglas (Boro 3.3) konstruktion
- Polypropylen prop
- Gradueringer i blåt
- DE-M-mærkning
- DIN EN ISO 1042
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At indeholde (TC, In) |
| Certificeringer/compliance | DAkkS kalibrering |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Grænse for fejl | ±2 ml |
| nr. pr. sag | 1 stk |
| Tolerance | ±2 ml |
| Klasse | EN |
| Vis mere |