Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas klasse A USP Målekolbe med glasprop
Artikelnummer. p-8000964 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
Lukkestørrelse:
10/19
14/23
Grænse for fejl:
±0,02 ml USP
±0,08 ml USP
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15173078
Brand: BRAND™ 36979
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klasse A borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standards.Blaubrand™ Borosilikatglas klasse A USP Målekolbe med glasprop inkluderer USP batchcertifikat. USP individuelt certifikat tilgængeligt efter anmodning. DE-M-mærkning giver nem volumenkontrol.
  • Fremstillet af klasse A borosilikatglas.
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibreret til at indeholde. (TC, In.)
  • Glasprop medfølger.
  • DE-M-mærkning giver nem volumenkontrol.
  • Inkluderer USP batchcertifikat. USP individuelt certifikat tilgængeligt efter anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042, USP batch certifikat, USP individuelt certifikat efter anmodning.
Lukningsmateriale Glas
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,08 ml USP
nr. pr. sag 2 stk
Klasse EN
Lukkestørrelse 14/23