Beskrivelse
- Fremstillet af klasse A borosilikatglas.
- Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
- Kalibreret til at indeholde. (TC, In.)
- Glasprop medfølger.
- DE-M-mærkning giver nem volumenkontrol.
- Inkluderer USP batchcertifikat. USP individuelt certifikat tilgængeligt efter anmodning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Kalibreret til at indeholde |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042, USP batch certifikat, USP individuelt certifikat efter anmodning. |
| Lukningsmateriale | Glas |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Grænse for fejl | ±0,02 ml USP |
| nr. pr. sag | 2 stk |
| Klasse | EN |
| Lukkestørrelse | 10/19 |