missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Blattellaquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Blattellaquinone |
| CAS | 849762-24-9 |
| Molekylær formel | C12H14O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (3,6-Dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)methyl 3-Methylbutanoate, Gentisylquinone Isovalerate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-8(2)5-12(15)16-7-9-6-10(13)3-4-11(9)14/h3-4,6,8H,5,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)CC(=O)OCC1=CC(=O)C=CC1=O |
| IUPAC navn | (3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)methyl 3-methylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vægt | 222.0892 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?