Få mere at vide
Blasticidin S hydrochlorid, Phytopure™ , MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17630877 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17630877 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17630877 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215047783
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Synonym: BLA-S, Cytovirin, Blasticidin S-hydrochlorid, 4-[[3-Amino-5-[(Aminoiminomethyl)-1-Oxopentyl]Amino]-1-(4-Amino-2-Oxo-1(2H)-Pyrimidinyl)-1,2,3,4-Tetradeoxy-bD-yronic-Ayronsyre-bD-yronsyre
Blasticidin S hydrochlorid er et bredspektret nukleosid-antibiotikum, der hæmmer proteinsyntesen i prokaryote og eukaryote organismer. Det er velegnet til selektion af celler, der bærer plasmider, der giver blasticidinresistens. Blasticidin S bruges som et selektionsmiddel for transformerede celler, der indeholder resistensgenerne bls, bsr eller BSD, er blevet brugt til at selektere HEK293-T-celler med TLR-2-konstruktioner og HEK-D5-celler og bruges også til at studere proteinsyntese på niveauet af peptidbindingsdannelse. Brugserklæring: Medmindre andet er angivet, MP Biomedical™ produkter er kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fysisk form Pulver
CAS 3-9-3513
Kilde Streptomyces griseochromogenes
Sterilitet Non-sterile
Mængde 250 mg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blasticidin S Hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Blasticidin S Hydrochloride