Få mere at vide
Blasticidin S hydrochlorid (fra Streptomyces Griseochromogenes), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10648203
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
Emballage:
Ravgult glas
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10648203
Brand: Fisher BioReagents BP2647100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 3-9-3513
Molekylær formel C17H27ClN8O5
Molekylvægt (g/mol) 458.90
InChI nøgle YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
Synonym BLA-S, Cytovirin
PubChem CID 124080960
IUPAC navn (2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-amino-5-[carbamimidoyl(methyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-carboxylsyre;hydrochlorid
SMIL CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Blasticidin S Hydrochloride
Type Blasticidin S Hydrochloride
Navn note From Streptomyces griseochromogenes
Fysisk form Pulver/faststof
Smeltepunkt 248°C
Emballage Ravgult glas
Styrke 900μg/mg min.
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Formel vægt 458.69
Procent renhed 99.0% min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blasticidin S Hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.