Få mere at vide
Blasticidin S hydrochlorid (fra Streptomyces Griseochromogenes), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10264913
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
Emballage:
Ravgult glas
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10264913 25 mg Ravgult glas -
10658203 50 mg Ravgult glas 50mg
10648203 100 mg Ravgult glas 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10264913 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP264725
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 3-9-3513
Molekylær formel C17H27ClN8O5
Molekylvægt (g/mol) 458.90
InChI nøgle YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
Synonym BLA-S, Cytovirin
PubChem CID 124080960
IUPAC navn (2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-amino-5-[carbamimidoyl(methyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-carboxylsyre;hydrochlorid
SMIL CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Blasticidin S Hydrochloride
Type Blasticidin S Hydrochloride
Navn note From Streptomyces griseochromogenes
Fysisk form Pulver/faststof
Smeltepunkt 248°C
Emballage Ravgult glas
Styrke 900μg/mg min.
Farve Hvid
Mængde 25 mg
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Formel vægt 458.69
Procent renhed 99.0% min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blasticidin S Hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.