Få mere at vide
Blasticidin S hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320515
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30320515 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30320515 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA10661700
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Blasticidin S Hydrochloride
CAS 3-9-3513
Analyt- eller komponentnavne Blasticidin S Hydrochloride
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C17 H26 N8 O5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Blasticidin S, monohydrochloride (8CI), β-D-erythro-Hex-2-enopyranuronic acid, 4-[[(3S)-3-amino-5-[(aminoiminomethyl)methylamino]-1-oxopentyl]amino]-1-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,2,3,4-tetradeoxy-, monohydrochloride (9CI), β-D-erythro-Hex-2-enopyranuronic acid, 4-[[3-amino-5-[(aminoiminomethyl)methylamino]-1-oxopentyl]amino]-1-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,2,3,4-tetradeoxy-, monohydrochloride, (S)-, Blasticidin S hydrochloride, β-D-erythro-Hex-2-enopyranuronic acid, 4-[[(3S)-3-amino-5-[(aminoiminomethyl)methylamino]-1-oxopentyl]amino]-1-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,2,3,4-tetradeoxy-, hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C17H26N8O5.ClH/c1-24(16(20)21)6-4-9(18)8-12(26)22-10-2-3-13(30-14(10)15(27)28)25-7-5-11(19)23-17(25)29;/h2-3,5,7,9-10,13-14H,4,6,8,18H2,1H3,(H3,20,21)(H,22,26)(H,27,28)(H2,19,23,29);1H/t9-,10-,13+,14-;/m0./s1
SMIL Cl.CN(CC[C@H](N)CC(=O)N[C@H]1C=C[C@@H](O[C@@H]1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)C(=N)N
IUPAC navn (2S,3S,6R)-3-[[(3S)-3-amino-5-[carbamimidoyl(methyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 458.9
Mængde 10 mg
Formel vægt 458.1793 g/mol