Få mere at vide
Blasticidin-S, hydrochlorid, 99,2%, Til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11417731 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417731 25 mg 25mg
11427731 50 mg 50mg
11437731 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11417731 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215047725
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 3-9-3513
Molekylær formel C17H27ClN8O5
Molekylvægt (g/mol) 458.90
InChI nøgle YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
Synonym BLA-S, Cytovirin
SMIL Cl.CN(CCC(N)CC(=O)NC1C=CC(OC1C(O)=O)N1C=CC(N)=NC1=O)C(N)=N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Blasticidin-S hydrochloride
Type Blasticidin S Hydrochloride
Navn note For HPLC analysis
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 25 mg
Analyseprocentområde 0.992
Formel vægt 458.9
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blasticidin S Hydrochlorid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.