Få mere at vide
Melford Blasticidin S HCl-opløsning 10 mg/ml
Beskrivelse
Blasticidin S HCl-opløsning 10 mg/ml er almindeligt anvendt i forskellige forsknings-, molekylærbiologi- og bioteknologiske anvendelser.
På life science-markedet bruges Blasticidin S HCl-opløsning 10 mg/mL primært som et selektionsmiddel i cellekultur og molekylærbiologiske eksperimenter. Det inkorporeres i cellekulturmedier for selektivt at dræbe celler, der ikke indeholder den ønskede genetiske modifikation eller resistensgen. Dette giver forskerne mulighed for selektivt at dyrke og studere celler, der med succes er blevet transficeret eller transformeret med genet af interesse.
Blasticidin S virker ved at hæmme proteinsyntesen i både prokaryote og eukaryote celler. Det blokerer peptidyltransferaseaktiviteten af ribosomet, hvilket fører til for tidlig afbrydelse af proteinsyntese og eventuel celledød.
Dette antibiotikum bruges almindeligvis i produktionen af stabile cellelinjer, der udtrykker rekombinante proteiner eller gener af interesse. Det giver et middel til at udvælge og vedligeholde celler, der har integreret den ønskede genetiske konstruktion, hvilket gør det til et essentielt værktøj i gensplejsning og proteinekspressionsundersøgelser.
Derudover finder Blasticidin S HCl Solution 10 mg/ml anvendelse i genredigeringsteknologier såsom CRISPR-Cas9. Det kan bruges som en selekterbar markør til at identificere og isolere celler, der med succes har gennemgået genredigering, hvilket letter skabelsen af genetisk modificerede cellelinjer eller organismer.
Leveres som en 10 mg/ml steril opløsning i HEPES-buffer.
Emballage muligheder:
B12150-0,1 (100 mg) = i alt 5 x 20 mg
B12150-0,2 (200 mg) = i alt 10 x 20 mg
B12150-0,5 (500 mg) = i alt 25 x 20 mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Blasticidin S HCl Solution 10 mg/ml |
| CAS | 3-9-3513 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C17H26N8O5-HCl |