Få mere at vide
Blasticidin S HCl, Corning™
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- CAS-nr.: 3513-03-9
- Formel: C17H26N8O5• HCl
- Ren stof/blanding: Stof
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Blasticidin S HCl |
| Farve | Hvid |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Antibiotika |
| Mængde | 50 mg |