Få mere at vide
Blarcamesine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493618
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16493618 10 mg -
16474706 100 mg 100mg
16466347 5 mg -
16430017 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493618 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101864
MedChemExpress Blarcamesine hydrochloride is a Sigma-1 Receptor agonist with an IC50 of 860 nM.
Blarcamesine hydrochloride is a Sigma-1 Receptor agonist with an IC50 of 860 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Blarcamesine hydrochloride
CAS 195615-84-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H24ClNO
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (314.61 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (78.65 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN(C)CC1CCOC1(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 317.85
Formel vægt 317.85
Procent renhed 99.85%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration