Få mere at vide
Brady™ Blank båndkerne
Beskrivelse
- Til brug med BBP12 og BBP11 etiketprintere
- Leveres 5 stk i en æske
- Kernediameter: 12,70 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Blank Ribbon Core - 12,70 mm diam |
| Til brug med (udstyr) | BBP11 Labelprinter, BBP12 etiketprinter |
| Diameter (metrisk) | 12.70 mm |
| Oversigt | Blank Ribbon Core - 12,70 mm diam |
| Mængde | 5/Pk. |