Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Blanke skumindsatser
Artikelnummer. 15587315 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vortex-Genie 2 Forsænket platform
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15587315 Vortex-Genie 2 Forsænket platform Hver
1 options
Artikelnummer. 15587315 Leverandør Scientific Industries SI™ Leverandørnr. 83041432
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 DKK
    190.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 19.64 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Giver brugere mulighed for at rumme ulige formede kar. Scientific Industries SI™ Blank Foam Inserts er lavet af skum med høj densitet, der passer ind i en Vortex-Genie 2 Forsænket platform.
  • Konstrueret af skum med høj densitet
  • Kan tilpasses til ulige formede kar.
  • Passer ind i den forsænkede platform
  • Til brug med Vortex-Genie 2 familie af mixere og Vortex-Genie Puls.
  • En indsats er inkluderet i det store prøvesæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Højdensitetsskum
Til brug med (udstyr) Vortex-Genie 2 Forsænket platform