Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
| Format | 0.016 M PBS (pH 7.4), 0.2% BSA |
| Konserveringsmiddel | 0.02% Sodium Azide |
| Mængde | 5 ml |
| Til brug med (applikation) | Flow Cytometry |
| Produktlinje | Novus |