Få mere at vide
BLAME/SLAMF8 Antibody (242), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-90657PE
Produktkode 18698250
  • 4735.00 DKK / 0.10ml
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
BLAME/SLAMF8 Monoclonal antibody specifically detects BLAME/SLAMF8 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
RUO
Mouse