Få mere at vide
Swann-Morton™ BladeFLASK Remover, ikke-steril
Artikelnummer. 15651464
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15651464 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15651464 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. QFYUKSM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00 DKK
    264.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 59.16 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Giver en simpel og sikker måde at fjerne og indeholde brugte skalpelblade.
  • Fjerner sikkert og indeholder skalpelblade.
  • Denne verdensførste enhåndsfjerner til skalpelblade forhindrer de farlige skader, der almindeligvis forårsages af fjernelse af knive med fingre, pincet eller ny beklædning.
  • Sikrer optimal sikkerhed baseret på hastighed og bekvemmelighed for slutbrugeren, ergonomisk enkelhed og passive, automatiske og enhåndssikkerhedsprincipper.
  • Muliggør brug af foretrukne metalskalpelhåndtag.
  • Vægmonteret eller bænkmonteret.
  • Forbedrer både patientbehandling og personalesikkerhed.
  • Punkteringssikker beholder til skarpe genstande, som, når den er fyldt, kan bortskaffes sikkert uden yderligere kontakt med skarpe genstande.
  • Automatisk sluk for at forhindre overfyldning.
  • Indbygget tæller med afspærringsmekanisme, der aktiveres automatisk efter at 100 klinger er blevet fjernet.
  • Ingen fare for overfyldning.
  • Forbedrer patientsikkerheden ved at gøre det muligt for kirurger at bruge ergonomiske præcisionsstålskalpeller.
  • Forbedrer personalesikkerheden ved at sikre, at den brugte skalpelklinge fjernes med en sikker enhåndsteknik og derefter opbevares sikkert indtil den endelige bortskaffelse.
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Fjernelse af skalpelblad
Materiale ABS