Få mere at vide
Caframo™ Turbine med skrå vinge
Diameter (metrisk):
100 mm
Beskrivelse
- Firebladet turbine
- Skaft medfølger ikke
- Elektropoleret 316L rustfrit stål
- Kombineret aksial og radial flow
- Borediameter: 8 mm (5/16 in.)
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) | 4'' |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
| Til brug med (udstyr) | Caframo 1850 og 1540 |
| Til brug med (applikation) | Blanding, blanding, opløsning og suspension |
| Højde (metrisk) | 16.3 mm |
| Inkluderer | Klinge og sætskruer |
| Type | Turbine omrører |
| Vægt (metrisk) | 46 g |
| Materiale | Elektropoleret rustfrit stål (316L) |
| Vægt (engelsk) | 1,6 oz. |