Få mere at vide
Brady™ Sort og gul advarselstape
Artikelnummer. 10112274 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
33 m x 38 mm
33 m x 50 mm
33 m x 75 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10112274 33 m x 50 mm 1 rulning
11761036 33 m x 38 mm 1 rulning
11781036 33 m x 75 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10112274 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 255312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.30 DKK
    189.87 DKK / 1 ruller
    Spare 63.43 DKK
    25% Slukket
På lager
Afmærkningen af transportruter skal være både fleksibel og holdbar, da de hele tiden tilpasses de skiftende krav og behov indenfor dit anlæg eller lager. Denne sorte og gule advarselstape er en selvklæbende advarselsfilm til markering af søjler, pyloner, kanter på vægge og portbuer.
  • Afmærkningen af transportruter skal være både fleksibel og holdbar, da de hele tiden tilpasses de skiftende krav og behov indenfor dit anlæg eller lager.
  • Selvklæbende advarselsfilm til markering af søjler, pyloner, kanter på vægge og portbuer.
Tekniske data
Alternativt varenummer 255312
Oversigt Advarselstape - Gul / Sort
Dimensioner (L x B) 33 m x 50 mm
Til brug med (applikation) Afmærkning af søjler, pyloner, murkanter, portbue, transportveje
Længde (engelsk) 108.3 ft.
Længde (metrisk) 33 m
Emballagemængde 1 rulle
Tykkelse 0.138 mm
Bredde (engelsk) 1,97 tommer.
Bredde (metrisk) 50 mm
Klæbende type Selvklæbende
Farve Sort, Gul