Få mere at vide
Brady™ Sort og gul stribet barrikadetape
Artikelnummer. 11791076 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort og gul stribet
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11791076 Sort og gul stribet 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 11791076 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 291425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.00 DKK
    371.94 DKK / 1 ruller
    Spare 27.06 DKK
    6% Slukket
På lager
Visuel barrikadering giver hurtig advarsel på stedet om potentielle farer. Den ikke-klæbende sorte og gule stribede barrikadetape kan bruges til midlertidig udendørs eller permanent indendørs applikationer. Denne tape kan bindes, hæftes eller sømmes til stolper, hegn eller metalbarrikader.
  • Visuel barrikadering giver hurtig advarsel på stedet om potentielle farer.
  • Den ikke-klæbende tape kan bruges til midlertidig udendørs eller permanent indendørs applikationer.
  • Denne tape kan bindes, hæftes eller sømmes til stolper, hegn eller metalbarrikader.
Tekniske data
Alternativt varenummer BARRICADE TAPE 75MMX500M YELL/BLK
Oversigt Stribet barrikadetape - Sort / Gul
Dimensioner (L x B) 500.00 m x 75 mm
Til brug med (applikation) Generel identifikation
Længde (engelsk) 1000.7 ft.
Længde (metrisk) 500 m
Emballagemængde 1 stk.
Tykkelse 0.03 mm
Bredde (engelsk) 2,95 tommer.
Bredde (metrisk) 75 mm
Farve Sort og gul stribet