Få mere at vide
Cole-Parmer™ Viton™ Sort slange
Artikelnummer. 11851920 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
11,2 mm
12,8 mm
22,4 mm
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
3,2 mm
Maksimalt tryk:
17 psi
18 psi
20 psi
Pakningsstørrelse:
7.5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Tykkelse (metrisk) Maksimalt tryk Pakningsstørrelse
11851920 22,4 mm 3,2 mm 17 psi 7.5m
11841920 12,8 mm 1,6 mm 18 psi 7.5m
11775399 11,2 mm 1,6 mm 20 psi 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11851920 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0643408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6350.00 DKK
    5404.44 DKK / 7.5m
    Spare 945.56 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En stærk og holdbar mulighed for slanger i laboratoriet, designet til brug med syre- og opløsningsmiddeloverførsel samt ved højtemperaturarbejde.
  • Uigennemsigtig sort i farven
  • Rør er fremstillet iht. til GMP
  • Sterilisering anbefales ikke
  • Temperaturområde fra& minus;32 &grader; til& plus;204 grader;&C
  • Leveres i længder på 25 fod/pakning
Specifikationer
Certificeringer/compliance GMP
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Materiale Viton
Diameter (metrisk) Udvendig 22,4 mm
Samlet længde (metrisk) 7.62 m
Tykkelse (metrisk) 3,2 mm
Til brug med (applikation) Overførsel af syre og opløsningsmidler, arbejde ved høj temperatur
Min. Driftstemperatur (metrisk) -32 °C
Emballagemængde 1 hver
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Ikke anbefalet
Farve Sort
Hårdhed 75 (Shore A)
Maksimalt tryk 17 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.