Få mere at vide
Cole-Parmer™ Viton™ Sort slange
Artikelnummer. 11841920
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
11,2 mm
12,8 mm
22,4 mm
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
3,2 mm
Maksimalt tryk:
17 psi
18 psi
20 psi
Pakningsstørrelse:
7.5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Tykkelse (metrisk) Maksimalt tryk unitSize
11841920 12,8 mm 1,6 mm 18 psi 7.5m
11775399 11,2 mm 1,6 mm 20 psi 7.5m
11851920 22,4 mm 3,2 mm 17 psi 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11841920 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0643406
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En stærk og holdbar mulighed for slanger i laboratoriet, designet til brug med syre- og opløsningsmiddeloverførsel samt ved højtemperaturarbejde.
  • Uigennemsigtig sort i farven
  • Rør er fremstillet iht. til GMP
  • Sterilisering anbefales ikke
  • Temperaturområde fra& minus;32 &grader; til& plus;204 grader;&C
  • Leveres i længder på 25 fod/pakning
Tekniske data
Certificeringer/compliance GMP
Diameter (metrisk) Indvendig 9.6 mm
Materiale Viton
Diameter (metrisk) Udvendig 12,8 mm
Samlet længde (metrisk) 7.62 m
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm
Til brug med (applikation) Overførsel af syre og opløsningsmidler, arbejde ved høj temperatur
Min. Driftstemperatur (metrisk) -32 °C
Emballagemængde 1 hver
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Ikke anbefalet
Farve Sort
Hårdhed 75 (Shore A)
Maksimalt tryk 18 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C