Få mere at vide
Cole-Parmer Sort TPE rør
Artikelnummer. 30053260 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
5/8 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
13/16 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
Pakningsstørrelse:
7.6m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre unitSize
30053260 3/16 tommer 3/8 tommer -
30053804 1/4 tommer 1/2 tomme. 7.6m
30053044 1/2 tomme. 3/4 tommer 7.6m
30053088 3/16 tommer 5/16 tommer -
30054240 5/8 tommer. 13/16 tommer. -
30053390 1/4 tommer 7/16 tommer -
30053997 1/4 tommer 3/8 tommer -
30054068 1/8 tommer 3/8 tommer 7.6m
30054375 1/8 tommer 1/4 tommer 7.6m
30053919 3/8 tommer 1/2 tomme. 7.6m
30053147 3/8 tommer 5/8 tommer. 7.6m
30054277 1/2 tomme. 5/8 tommer. 7.6m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30053260 Leverandør Cole-Parmer Leverandørnr. 5012124
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modstandsdygtig over for lys og ozon for længere pumpelevetid
Overfør sikkert kemikalier og kaustiske opløsninger, herunder desinfektionsmidler, sæbe og blæk. Vil ikke revne eller svække —og sikre længere pumpelevetid i krævende applikationer. Konstrueret til at modstå slid og vejrlig. E in., fremragende fle in., ural træthed og slidstyrke. Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 3/16 tommer
Materiale TPE
Diameter (engelsk) Ydre 3/8 tommer
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Steriliseringsmetode Ja
Farve Sort