Få mere at vide
Fisherbrand™ Type 1 Clear Glass Vials, with Dropper Assembly
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
5 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Beskrivelse
- With screw neck
- With black caps and bulbs
- Droppers are assembled but not fitted to vials
- Dropper assembly comprised of clear glass bottle dropper tube fitted to a polypropylene cap with a natural rubber bulb
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| Hals stil | Screw |
| Trådstil | Screw |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Lukketype | Dropper Screw Cap |
| Højde (metrisk) | 58 mm |
| Mængde | 40/Pk. |
| Vis mere |