Få mere at vide
WHEATON™ Sort skruehætte
Artikelnummer. 30286511 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Mængde:
140/pakke
190/pakke
231/Pk.
264/pakke
399/pakke
666/Pk.
882/Pk.
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30286511 190/pakke
30286523 666/Pk.
30286506 882/Pk.
30286528 399/pakke
30286513 231/Pk.
30286516 264/pakke
30286515 140/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30286511 Leverandør WHEATON™ Leverandørnr. 110063190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00 DKK
    195.81 DKK / Pakke med 190
    Spare 43.19 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Rørformede Dram Vial Caps
  • WHEATON™ Rørformede dram-flasker fremstilles af klart 5.1 ekspansionsborosilikatglas og bruger WHEATON™ sorte polypropylenlåg med folieforing
  • Både hætteglas og kapsler er velegnede til opbevaring, udstilling, prøveindsamling og apoteksapplikationer
  • Hætteglassene har en buttress-gevindfinish og passer til buttress-gevinds sorte polypropylen dram-flaskelåg med folieforing og varierer fra 1,75 ml til 28 ml i volumen
  • Dram flaskelåg fås kun i sort og er fremstillet af polypropylen og har en folieforing, og giver gode barriereegenskaber og modstandsdygtighed over for kulbrinter, olier, ketoner og alkohol
  • Sorte polypropylenfolieforede dram-hætter sælges separat for at matche flaskestørrelser og mængder pr. pakke
Tekniske data
Farve Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Mængde 190/pakke
Til brug med (udstyr) Hætteglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Skruelåg