Få mere at vide
Kautex™ Sort polypropylen skruelukninger
Artikelnummer. 17898147
Til brug med (udstyr):
100 ml flaske
1500/2500/4000 ml flaske
200/300 ml flaske
2000 ml flaske
250/350 ml flaske
50 ml flaske
500 ml flaske
500/750/1000 ml flaske
750/1000 ml flaske
Diameter (metrisk):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Inkluderer:
m/tamper evident ring
uden Tamper Evident Ring
uden manipulationssikring
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 17898147
Brand: Kautex™ 2000070755
Kun null tilbage
Tekniske data
Farve Sort
Inkluderer uden Tamper Evident Ring
Materiale Polypropylen
Trådstørrelse (metrisk) 00 mm
Liner materiale Polyethylen skum indsats
Halsfinish 00 mm
Produkttype Skruelåg
Til brug med (udstyr) 2000 ml flaske
Diameter (metrisk) 80 mm