Få mere at vide
Kautex™ Sort polypropylen skruelukninger
Artikelnummer. 15981451
Til brug med (udstyr):
100 ml flaske
1500/2500/4000 ml flaske
200/300 ml flaske
2000 ml flaske
250/350 ml flaske
50 ml flaske
500 ml flaske
500/750/1000 ml flaske
750/1000 ml flaske
Diameter (metrisk):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Inkluderer:
m/tamper evident ring
uden Tamper Evident Ring
uden manipulationssikring
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 100
Product Code. 15981451
missing translation for 'mfr': Kautex™ 2000084479
Only null left
Specifications
Farve Sort
Inkluderer m/tamper evident ring
Materiale Polypropylen
Trådstørrelse (metrisk) 00 mm
Liner materiale Polyethylen skum indsats
Halsfinish 00 mm
Produkttype Skruelåg
Til brug med (udstyr) 100 ml flaske
Diameter (metrisk) 40 mm