Få mere at vide
Kautex™ Sort polypropylen skruelukninger
Til brug med (udstyr):
100 ml flaske
1500/2500/4000 ml flaske
200/300 ml flaske
2000 ml flaske
250/350 ml flaske
50 ml flaske
500 ml flaske
500/750/1000 ml flaske
750/1000 ml flaske
Diameter (metrisk):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Inkluderer:
m/tamper evident ring
uden Tamper Evident Ring
uden manipulationssikring
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 100
Specifications
Specifications
| Farve | Sort |
| Inkluderer | uden Tamper Evident Ring |
| Materiale | Polypropylen |
| Trådstørrelse (metrisk) | 00 mm |
| Liner materiale | Polyethylen skum indsats |
| Halsfinish | 00 mm |
| Produkttype | Skruelåg |
| Til brug med (udstyr) | 50 ml flaske |
| Diameter (metrisk) | 32 mm |