Få mere at vide
Kautex™ Sort polypropylen skruelukninger
Artikelnummer. 10697161
Til brug med (udstyr):
100 ml flaske
1500/2500/4000 ml flaske
200/300 ml flaske
2000 ml flaske
250/350 ml flaske
50 ml flaske
500 ml flaske
500/750/1000 ml flaske
750/1000 ml flaske
Diameter (metrisk):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Inkluderer:
m/tamper evident ring
uden Tamper Evident Ring
uden manipulationssikring
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 10697161
Brand: Kautex™ 2000071150
Tekniske data
Farve Black
Inkluderer uden manipulationssikring
Materiale Polypropylene
Trådstørrelse (metrisk) 00 mm
Liner materiale Polyethylene Foam Insert
Halsfinish 00 mm
Produkttype Screw Cap
Til brug med (udstyr) 50 ml flaske
Diameter (metrisk) 25 mm