Få mere at vide
Fisherbrand™ Sort polypropylen skruelåg til glasprøvehætteglas
Artikelnummer. p-7070784 Shop alle Fisherbrand produkter
Lukkestørrelse:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 15304799
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Skru sikkert på plads for at forsegle squat- eller højformede hætteglas med skruehalsprøver. Fisherbrand™ Sorte polypropylen skruelåg til glasprøvehætteglas er folieforet og fås i størrelser, der passer til en række høje eller squat-formede hætteglas.
  • Specielt designet til brug med Fisherbrand™ Glasskruehalsprøvehætteglas
  • Polypropylen konstruktion med folieforing
  • Passer til både høje og squat form hætteglas
  • Fås i en række størrelser for at matche hætteglasspecifikationerne
  • Hætteglas med skruehalsprøver er velegnede til medier, diagnostik, opbevaring, visning og prøveindsamlingsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 18 mm