Få mere at vide
Fisherbrand™ Sort polypropylen skruelåg til glasprøvehætteglas
Artikelnummer. 15324799 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
15324799 28 mm Pakke med 300
15304799 18 mm Pakke med 300
15314799 22 mm Pakke med 300
15384789 10 mm Pakke med 300
15394789 15 mm Pakke med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15324799
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Skru sikkert på plads for at forsegle squat- eller højformede hætteglas med skruehalsprøver. Fisherbrand™ Sorte polypropylen skruelåg til glasprøvehætteglas er folieforet og fås i størrelser, der passer til en række høje eller squat-formede hætteglas.
  • Specielt designet til brug med Fisherbrand™ Glasskruehalsprøvehætteglas
  • Polypropylen konstruktion med folieforing
  • Passer til både høje og squat form hætteglas
  • Fås i en række størrelser for at matche hætteglasspecifikationerne
  • Hætteglas med skruehalsprøver er velegnede til medier, diagnostik, opbevaring, visning og prøveindsamlingsapplikationer
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 28 mm