missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sort PN (~80%), TRC

Artikelnummer. 30132546
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132546 10 g
30134438 1 g
30007428 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132546 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB59200010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2519-30-4
Molekylær formel C28 H17 N5 O14 S4 . 4 Na
Molekylvægt (g/mol) 867.68
Synonym 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-(acetylamino)-5-hydroxy-6-[[7-sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt (9CI), Brilliant Black BN (6CI), C.I. Food Black 1 (7CI), C.I. Food Black 1, tetrasodium salt (8CI), 1743 Black, Black PN, Blue Black BN, Brilliant Acid Black BN Extra Pure A, Brilliant Acid Black BNA Export, Brilliant Black 1, Brilliant Black 80, Brilliant Black A, Brilliant Black N, Brilliant Black NAF, Brilliant Black NFQ, Brilliant Black PN, C.I. 28440, Certicol Black PNW, Cilefa Black B, E 151, Edicol Supra Black BN, Food Black 1, Hexacol Black PN, L Black 8000, Melan Black, Tetrasodium 2-[4-(p-sulfophenylazo)-7-sulfo-1-naphthylazo]-8-acetamido-1-naphthol-3,5-disulfonate, Xylene Black F
IUPAC navn tetrasodium; 4-acetamido-5-hydroxy-6-[(E)-[7-sulfonato-4-[(Z)-(4-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalen-1-yl]diazenyl]naphthalen-1,7-disulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(c2cc(c(N=Nc3ccc(N=Nc4ccc(cc4)S(=O)(=O)[O-])c5ccc(cc35)S(=O)(=O)[O-])c(O)c12)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Brilliant Black BN
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C28H21N5O14S4.4Na/c1-14(34)29-23-10-11-24(50(42,43)44)20-13-25(51(45,46)47)27(28(35)26(20)23)33-32-22-9-8-21(18-7-6-17(12-19(18)22)49(39,40)41)31-30-15-2-4-16(5-3-15)48(36,37)38;;;;/h2-13,35H,1H3,(H,29,34)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44)(H,45,46,47);;;;/q;4*+1/p-4
Formel vægt 866.9246
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.