Få mere at vide
Fisherbrand™ Sorte Phenol Caps
Shop alle Fisherbrand produkter
Halsfinish:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
Mængde:
12
576
1600
3100
5500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 576
Beskrivelse
Unikt kegleforingsdesign tilbyder overlegen drejningsmomentfastholdelse og fremragende tætningsegenskaber
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Mængde | 5500 |
| Lukningsfarve | Sort |
| Halsfinish | 20-400 |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Lukke liner | Polyethylen kegle |
| Lukningsmateriale | Fenol |