Få mere at vide
Fisherbrand™ Sorte Phenol Caps
Artikelnummer. 16184587 Shop alle Fisherbrand produkter
Halsfinish:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
Mængde:
12
576
1600
3100
5500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 576
Artikelnummer. 16184587
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sort phenol skruelåg med poly-seal liner er fremstillet af lav densitet polyethylen. Til brug med div Fisherbrand støbte glasflasker
Unikt kegleforingsdesign tilbyder overlegen drejningsmomentfastholdelse og fremragende tætningsegenskaber
Tekniske data
Farve Sort
Mængde 576
Lukningsfarve Sort
Halsfinish 28-400
Lukning inkluderet Nej
Produkttype Foret hætte
Lukke liner Polyethylen kegle
Lukningsmateriale Fenol