Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Sort acrylonitril-butadien-gummi slange
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
Beskrivelse
- Ikke forstærket
- Acrylonitril-butadien-gummi
- Minimumsmængde på 5m
- Fås i en række indvendige diametre
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2008 |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Materiale | NBR |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 5 m |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Modstandsegenskaber | Olie resistent |
| Farve | Sort |