Få mere at vide
asecos™ Sort PE trommestativ
Artikelnummer. 17876436 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Materiale:
Polyethylen
Artikelnummer. Materiale
17876436 Polyethylen
1 options
Artikelnummer. 17876436 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 9875
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Det sorte PE tromlestativ er velegnet til 60 og 200 liters tromler med 180° rotation.
  • Samlet bæreevne: 400 kg.
  • Mål B x D x H (mm) udvendigt: 620 x 473 x 390.
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Polyethylen
Type Trommestativ
Længde (engelsk) 18,62 tommer.
Længde (metrisk) 473.00 mm
Bredde (engelsk) 18,62 tommer.
Bredde (metrisk) 473.00 mm
Højde (engelsk) 15.35 tommer.
Højde (metrisk) 390.00 mm
Dybde (engelsk) 24,41 tommer.
Dybde (metrisk) 620.00 mm
Vægt (engelsk) 19.84 lb.
Vægt (metrisk) 9 kg