Få mere at vide
asecos™ Sort PE trommeblok
Artikelnummer. 17856396 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Materiale:
Polyethylen
Artikelnummer. Materiale
17856396 Polyethylen
1 options
Artikelnummer. 17856396 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 12124
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Sort PE tromleblok er ideel til at tippe tromler.
  • PE sort til tip tromler.
  • Optimal tømning af tromlen mulig med en pumpe.
  • Dimensioner B x D x H (mm): 217 x 214 x 97
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Polyethylen
Type Poly trommevugge
Længde (engelsk) 8,54 tommer.
Længde (metrisk) 217.00 mm
Bredde (engelsk) 8,54 tommer.
Bredde (metrisk) 217.00 mm
Højde (engelsk) 3,82 tommer.
Højde (metrisk) 97.00 mm
Dybde (engelsk) 8,43 tommer.
Dybde (metrisk) 214.00 mm
Vægt (engelsk) 2.43 lb.
Vægt (metrisk) 1.1 kg